Learn More
JG Finneran Associates™ Flaconcini con spazio di testa in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10015570
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 ml
10 ml
20 ml
27 mL
Tipo di chiusura:
Beveled Edge Crimp
Flat, Crimp
Diametro (sistema metrico) esterno:
22 mm
23 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di chiusura Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10015570 6 ml Beveled Edge Crimp 22 mm 38 mm pezzi 100
12316989 10 ml Beveled Edge Crimp 23 mm 46 mm pezzi 100
10490631 20 ml Beveled Edge Crimp 23 mm 75 mm pezzi 100
12336989 27 mL Flat, Crimp 30 mm 60 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10015570 Fornitore JG Finneran Associates™ N. del fornitore 360202238
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results. JG Finneran™ Borosilicate Glass Headspace Vials are 20mm crimp vials made of clear Type 1 glass for use in a variety of applications.
  • Available in clear Type I borosilicate glass
  • With flat top or beveled edge 20mm crimp top finish
  • Vials are used to heat the sample until the concentration of the liquid and gas phases are in equilibrium
  • A sample is then taken from the gas phase (headspace) for analysis
  • Vial and closure forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results
Specifications
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 6 ml
Da utilizzare con (applicazione) Le fiale vengono utilizzate per riscaldare il campione fino al raggiungimento dell'equilibrio di concentrazione tra fasi gassosa e liquida
Stile collo Capsula
N. per confezione 100
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Beveled Edge Crimp
Quantità Confezione da 100
Dimensione chiusura 20 mm
Altezza (sistema metrico) 38 mm