Learn More
Karl Hecht™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10268291
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10268291 3 mL Pezzo
10489621 10 ml Pezzo
10419061 6 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10268291 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 44248003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.41€
    9.85€ / pezzi 1
    Risparmia 7.56€
    43% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
For easy transfer of liquids and powders in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Weighing Boats are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
  • Available in different capacities
  • Clear glass
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Weighing Funnel