Learn More
Fisherbrand™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11582902 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11582902 6 ml 85 mm Pezzo
11572902 3 ml 70 mm Pezzo
11592902 10 ml 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11582902
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Introduzione delle polveri mediante il gambo tubolare. Gli imbuti di pesatura in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per la pesatura di piccole quantità di polveri.
Ideal for weighing small quantites of powder. Powder can be introduced via the tubular stem.
Specifications
Capacità (sistema metrico) 6 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per pesare piccole quantità di polvere
Product Type Imbuto per pesatura