Learn More
Fisherbrand™ Imbuto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11502433 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
55 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
8mm
9mm
12mm
19mm
24mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
60mm
80mm
110mm
150mm
180mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Lunghezza (sistema metrico) gambo unitSize
11502433 150 mm 19mm 150mm Pezzo
11592423 100 mm 12mm 110mm pezzi 10
11512433 200 mm 24mm 180mm Pezzo
11572423 55 mm 8mm 60mm pezzi 10
11582423 75 mm 9mm 80mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11502433
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Imbuto liscio in vetro borosilicato. L'imbuto in vetro borosilicato Fisherbrand™ è ideale per il travaso di liquidi in applicazioni di laboratorio.
Plain glass funnel manufactured from borosilicate glass.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 19mm
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) gambo 150mm