Learn More
Bosentan (hydrate), MedChemExpress
Codice prodotto. 16491346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
200mg
500mg
50mg
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491346 200 mg 200mg
16481999 1 g 1g
16474147 50 mg 50mg
16457986 100 mg 100mg
16401976 500 mg 500mg
16400708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16491346 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0013A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Bosentan hydrate is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Bosentan hydrate is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Bosentan (hydrate)
CAS 157212-55-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H31N5O7S
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (87.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(NC1=NC(C2=NC=CC=N2)=NC(OCCO)=C1OC3=CC=CC=C3OC)(C4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O.O
Molecular Weight (g/mol) 569.63
Peso formulazione 569.63
Percent Purity 99.41%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only