Learn More
Bosentan USP Related Compound D, Mikromol™
Codice prodotto. 17983576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983576 100 mg 100mg
30052678 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17983576 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3369.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bosentan USP Related Compound D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
CAS 150728-13-5
Nomi componenti o analita 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H10 Cl2 N4 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D, Bosentan Related Compound D
InChI Formula InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
IUPAC Name 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 349.17
Quantità 100 mg
Peso formulazione 348.0181 g/mol