Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Hand Tools and Power Tools
- Brushes
- B2M™ Spazzole per bottiglie
B2M™ Spazzole per bottiglie
Codice prodotto. 11788592
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo di punta:
2 Wicks
Bound Bristle Tip
Cotton Tip
Return End
Shell End
Without End
Without Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 10
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Lunghezza (sistema metrico) spazzola | Diametro (sistema metrico) setole | Tipo di punta | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Bound Bristle Tip | pezzi 10 |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Shell End | pezzi 10 |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12004887 | 440 mm | 100 mm | 10 mm | Cotton Tip | pezzi 10 |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Without Tip | pezzi 10 |
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Cotton Tip | pezzi 10 |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Bound Bristle Tip | pezzi 10 |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Without End | pezzi 10 |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Without End | pezzi 10 |
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12098758 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Without End | pezzi 10 |
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 Wicks | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Codice prodotto.
11788592
Fornitore
B2M™
N. del fornitore
10020
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Usa il codice promozionale 28009
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
34.88 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28009" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28009" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Three choices of bristles:
- White silk bristles for general cleaning use
- Nylon bristles are very resistant for use with aggressive substances
- Goat hair bristles are very soft for delicate cleaning
- A variety of tip styles, including: bound-bristle, 2 wicks, cotton and shell tips
- For cleaning all receptacles: tubes, burettes, balls and bottles
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola |
| Tipo di punta | Bound Bristle Tip |
| Diametro (sistema metrico) setole | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 500 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |