Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Hand Tools and Power Tools
- Brushes
- B2M™ Spazzole per bottiglie
B2M™ Spazzole per bottiglie
Codice prodotto. 12038758
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo di punta:
2 Wicks
Bound Bristle Tip
Cotton Tip
Return End
Shell End
Without End
Without Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 10
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Lunghezza (sistema metrico) spazzola | Diametro (sistema metrico) setole | Tipo di punta | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Shell End | pezzi 10 |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12004887 | 440 mm | 100 mm | 10 mm | Cotton Tip | pezzi 10 |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Without Tip | pezzi 10 |
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Cotton Tip | pezzi 10 |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Bound Bristle Tip | pezzi 10 |
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Bound Bristle Tip | pezzi 10 |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Without End | pezzi 10 |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Without End | pezzi 10 |
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Return End | pezzi 10 |
| 12098758 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Without End | pezzi 10 |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Return End | pezzi 10 |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 Wicks | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Codice prodotto.
12038758
Fornitore
B2M™
N. del fornitore
10084
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
46.30€
14.70€ / pezzi 10
Risparmia 31.60€
68% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
- Three choices of bristles:
- White silk bristles for general cleaning use
- Nylon bristles are very resistant for use with aggressive substances
- Goat hair bristles are very soft for delicate cleaning
- A variety of tip styles, including: bound-bristle, 2 wicks, cotton and shell tips
- For cleaning all receptacles: tubes, burettes, balls and bottles
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola |
| Tipo di punta | Return End |
| Diametro (sistema metrico) setole | 12 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hemolysis Tube |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 80 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 190 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |