Learn More
B2M™ Spazzole per bottiglie
Codice prodotto. 12094877
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo di punta:
2 Wicks
Bound Bristle Tip
Cotton Tip
Return End
Shell End
Without End
Without Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 10
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Lunghezza (sistema metrico) spazzola Diametro (sistema metrico) setole Tipo di punta Dimensione della confezione
12094877 500 mm 100 mm 5 mm Without Tip pezzi 10
12038768 300 mm 100 mm 15 mm Return End pezzi 10
11788612 270 mm 100 mm 50 mm Shell End pezzi 10
12028768 500 mm 100 mm 13 mm Return End pezzi 10
12004887 440 mm 100 mm 10 mm Cotton Tip pezzi 10
12048758 250 mm 110 mm 18 mm Return End pezzi 10
12058758 250 mm 110 mm 30 mm Return End pezzi 10
12068768 300 mm 110 mm 10 mm Return End pezzi 10
12048768 300 mm 110 mm 18 mm Cotton Tip pezzi 10
12058768 300 mm 110 mm 20 mm Return End pezzi 10
11748592 260 mm 110 mm 25 mm Return End pezzi 10
12068758 600 mm 110 mm 25 mm Return End pezzi 10
11768632 400 mm 120 mm 50 mm Bound Bristle Tip pezzi 10
11788592 500 mm 120 mm 50 mm Bound Bristle Tip pezzi 10
12018768 235 mm 50 mm 10 mm Without End pezzi 10
12008768 400 mm 60 mm 7 mm Without End pezzi 10
12088758 300 mm 75 mm 8 mm Return End pezzi 10
12098758 500 mm 75 mm 4 mm Without End pezzi 10
12038758 190 mm 80 mm 12 mm Return End pezzi 10
12078758 440 mm 90 mm 50 mm Return End pezzi 10
11798592 450 mm 90 mm 55 mm 2 Wicks pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 12094877 Fornitore B2M™ N. del fornitore 10223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.20€
    21.55€ / pezzi 10
    Risparmia 48.65€
    69% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Clean all types of bottles and tubes. B2M™ Bottle Brushes are available with silk, nylon or goat hair bristles for the full range of uses. Brush styles and sizes are available for efficient cleaning of any size or type of receptacle.
  • Three choices of bristles:
    • White silk bristles for general cleaning use
    • Nylon bristles are very resistant for use with aggressive substances
    • Goat hair bristles are very soft for delicate cleaning
  • A variety of tip styles, including: bound-bristle, 2 wicks, cotton and shell tips
  • For cleaning all receptacles: tubes, burettes, balls and bottles
Specifica
Product Type Spazzola
Tipo di punta Without Tip
Diametro (sistema metrico) setole 5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia delicata
Da utilizzare con (apparecchiatura) Capillary Tube
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 500 mm
Quantità Confezione da 10