Learn More
Karl Hecht™ Bottle for Cedar Oil
Codice prodotto. 10445041
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10445041 40 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10445041 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 40920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.70€
    33.07€ / pezzi 1
    Risparmia 2.63€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
An accessory item for use with microscopy and staining applications.
  • With interchangeable ground-in amber pipette
  • Clear glass, plastic cap and glass rod
  • Capacity of approx. 40mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 40 mL
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Microscopy and staining
Include Ground-in amber pipette, glass rod
Altezza (sistema metrico) con chiusura 100 mm
Materiale Glass
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Materiale chiusura Plastic
Diametro (sistema metrico) 54 mm
Product Type Cedar Oil Bottle