Learn More
Cole Parmer Bottle/Cylinder Brush
Codice prodotto. 11792473 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11792473 Black pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11792473 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 8455016
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cole Parmer Bottle/Cylinder Brush is ideal for cleaning bottles, cylinders, and large test tubes
  • Full radial end tip promotes effective cleaning and reduces scratching of glass and plasticware.
  • Wire handle has hanging hook
Specifica
Product Type Bottle/Cylinder Brushes
Materiale maniglia Wire
Tipo di punta Full Radial End
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottles, Cylinders, Large Test Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40.64 cm
Quantità 12/Pk.