Learn More
Cole-Parmer™ Bottle Holder
Codice prodotto. 11740009 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bottles (4 x 3-1/8 in. dia.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11740009 Bottles (4 x 3-1/8 in. dia.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11740009 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 6352670
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cole Parmer Bottle Holder can be mounted to a wall, hood, or benchtop using attached double-faced tape. Will easily handle most standard wash bottles.
Cole Parmer Bottle Holder can be mounted to a wall, hood, or benchtop using attached double-faced tape. Will easily handle most standard wash bottles.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Bottles (4 x 3-1/8 in. dia.)
Materiale PVC
Posizioni Mount to wall, hood, or benchtop
Sterilità Non-sterile
Quantità 1/Pk.
Product Type Bottle Racks and Carriers
Diametro (sistema metrico) interno 76.2 mm