Learn More
Sampling Systems™ Bottle Holder
Codice prodotto. 17992042 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17992042 500 mL Pezzo
17962042 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17992042 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 5065D502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.20€
    51.04€ / pezzi 1
    Risparmia 6.16€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Specifica
Product Type Dipper
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Monouso Reusable
Graduato No