Learn More
Eppendorf™ Bottle Thread Adapter
Codice prodotto. 10134721 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 32 to GL/S 28
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo Dimensione della confezione
10134721 GL 32 to GL/S 28 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10134721 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4960835005
In stock
Bottle Thread Adapter from GL 32 to GL/S 28
  • ETFE
  • From GL 32 to GL/S 28
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bottle Thread Adapter
Materiale ETFE
Dimensioni filo GL 32 to GL/S 28