Descrizione
Il design compatto e sottile è in grado di far ruotare provette o flaconi di varie dimensioni, è caratterizzato da una velocità controllata digitale che varia da 1 a 80 giri/min ed è sicuro per l'uso in ambienti umidi e/o esposti a CO2. Il kit di sovrapposizione opzionale consente di impilare due elementi e ottimizzare lo spazio sul banco o nell'incubatore. Controllo senza interferenze dei campioni in incubazione con il telecomando opzionale, che aggiunge anche una funzione di timer. Gli O-ring garantiscono una rotazione uniforme delle provette.
- Adjustable speed accommodates a variety of applications
- Anti-corrosive, wear-resistant construction enables use in humid and CO2 environments
- Adjustable rollers accommodate a variety of tube/bottle sizes
- Stacking kit allows stacking two units, saving valuable bench space
- Optional remote control facilitates operating unit while in incubator and adds timer function
Includes:
O Rings to ensure smooth rolling when using tubes
Warranty: 2 years
Specifica
Specifica
| Angolo di rotazione | 0° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 6.5 kg |
| Intervallo di velocità | 1 to 80 rpm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 100/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 60°C |
| Wattage | 10 W |
| Product Type | Rollers |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 14.3 lb. |
| Certificazione/Conformità | cCSAus, CE |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.