Learn More
Thermo Scientific™ Rullo per flaconi/provette
Codice prodotto. 15258854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
US Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15258854 Set di cavi con varie spine Pezzo
15248854 US Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15258854 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88881004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1290.00€ / pezzi 1
    Risparmia 115.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In grado di accogliere provette o flaconi di dimensioni diverse, con controllo digitale della velocità tra 1 e 80 gir/min, sicuro per l'uso in CO2 e/o in ambienti umidi.
Il design compatto e sottile è in grado di far ruotare provette o flaconi di varie dimensioni, è caratterizzato da una velocità controllata digitale che varia da 1 a 80 giri/min ed è sicuro per l'uso in ambienti umidi e/o esposti a CO2. Il kit di sovrapposizione opzionale consente di impilare due elementi e ottimizzare lo spazio sul banco o nell'incubatore. Controllo senza interferenze dei campioni in incubazione con il telecomando opzionale, che aggiunge anche una funzione di timer. Gli O-ring garantiscono una rotazione uniforme delle provette.
  • La velocità regolabile consente l’impiego in un’ampia gamma di applicazioni
  • Il design anticorrosivo e resistente all’usura consente l’utilizzo in ambienti umidi ed esposti a CO2
  • I rulli regolabili ne consentono l’utilizzo con provette/recipienti di varie dimensioni
  • Il kit di sovrapposizione consente di impilare due unità, consentendo di risparmiare spazio prezioso sul banco
  • Il telecomando opzionale facilita l’utilizzo dell’unità quando si trova nell’incubatore e aggiunge la funzione di timer
Include:
Gli O-ring garantiscono una rotazione uniforme delle provette
Garanzia: 2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di rotazione 0°
Capacità portata carico (sistema metrico) 6.5 kg
Intervallo di velocità Da 1 a 80 rpm
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V CA 50/60 Hz
Tensione CA da 100 V a 240 V
Temperature Range (Metric) Da 4° a 60 °C
Wattage 10 w
Product Type Rulli
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 14.3 libbre
Certificazione/Conformità cCSAus, CE
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 140°F
Frequenza 50/60 Hz
Diametro (sistema imperiale) rullo 1.1 pollici
Diametro max bottiglia (sistema imperiale) ≤ 4.72 pollici
Diametro (sistema metrico) rullo 28 mm
Diametro max bottiglia (sistema metrico) ≤ 120 mm
Dimensioni (L x P x A) 14.2 x 14.9 x 2.8 pollici (360 x 378 x 72 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.8 pollici
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14.9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 378 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 14.3 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 6.5 kg
Modello Bottle, Tube Roller
Display Indicatore della velocità di rotazione a LED
Intervallo di umidità ≤95%
N. di rulli È possibile aggiungere da 6 fino a 11 tamburi standard
Sovrapponibile Due sovrapposte con kit opzionale
Intervallo temporizzatore Da 0 a 999 min. o in continuo
Tolleranza Resistente a ≤ 95% di umidità e CO2
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.