Learn More
Sartorius Bottled Media for Sartorius Membrane Filtration Units
Lysine agar media for wild yeasts determination
86.95€ - 238.00€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
Manufacturing Origin | Germany |
Volume di riempimento | 250 mL |
Tipo di imballaggio | Bottle |
Quantità | 250 mL |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10440472
|
Sartorius
14157----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds |
187.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11790875
|
Sartorius
14143----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts |
238.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10544951
|
Sartorius
14144----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of total count |
201.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10069600
|
Sartorius
14155----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms |
86.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10475401
|
Sartorius
14148----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of LactoBacilli and Pediococci and other beer spoiling organisms |
238.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in bottles are the cost-effective alternative for casting plates.
- 250mL bottles, 4 bottles per box
- Economical, provides time and cost savings
- According to international formulas
- Consistent quality
Specifica
Liquid | |
250 mL | |
250 mL |
Germany | |
Bottle |