Learn More
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30231730 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30231730 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30231730 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB7162G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00€
    589.05€ / 1mL
    Risparmia 33.95€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Bovine
Immunogeno This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG