Learn More
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [Janelia Fluor 669], Novus Biologicals™
Codice prodotto. 31890691 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31890691 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31890691 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB7162JF669
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 669
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Bovine
Immunogeno This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG