Learn More
MedChemExpress Bovine Serum Albumin
Codice prodotto. 16448768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448768 10 g -
16412429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448768 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0842
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Bovine Serum Albumin (BSA) is a 583-residue protein consisting of three homologous all-α domains, organized in a heart-shaped structure. BSA is a globular protein that is used in numerous biochemical applications.
Specifica
Product Type Biochemical Assay Reagents
Quantità 10 g
Shipping Condition Room temperature
Requisiti di stoccaggio 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Sinonimo Albumin bovine serum ∣ BSA
Bersaglio HBV
CAS 9048-46-8
Solubilità H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)