Learn More
Gilac™ Bowls with Handles, 50 Cycle
Codice prodotto. 17978981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978981 10 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17978981 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G627421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.58€
    19.56€ / pezzi 1
    Risparmia 10.02€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
50 Cycle Bowls with Handles are reusable plastic bowls with outstanding durability, even in the intensive use cycle.
  • Reusable plastic bowl.
  • Outstanding durability even in the intensive use cycle.
  • Ideal for institutional catering use.
  • Pack of 10.
Specifica
Product Type Bowl
Materiale Polypropylene
Colore White
Diametro (sistema metrico) 134 mm
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Quantità 10 Pk.
Peso (sistema metrico) 0.65 kg