Learn More
Scotch™ Nastro da imballo ad elevata adesione iniziale 311+
Codice prodotto. 17731679 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
66 m x 48 mm
990 m x 48 mm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17731679 66 m x 48 mm 6 rotoli
17721679 990 m x 48 mm 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17731679 Fornitore Scotch™ N. del fornitore 7100220442
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Box Sealing Tape 311 è un nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni per la sigillatura delle scatole in applicazioni di imballaggio esigenti.
  • Nastro per imballaggi industriali ad elevate prestazioni, sviluppato per applicazione in ambienti umidi e freddi
  • Eccellente per la sigillatura delle scatole in applicazioni critiche
  • Eccellenti prestazioni in un ampio range di temperature
  • Aderisce anche su cartone ondulato riciclato
  • Applicazione rapida e facile sia con dispenser manuali che con le nastratrici 3M-Matic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di adesivo Pressure-sensitive Acrylic
Colore Transparent
Formato Nastro
Materiale Polypropylene
Product Type Box Sealing Tape
Dimensioni (L x P) 66 m x 48 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 216.5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 66 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 48 mm