Learn More
Edulab Apparecchio per la legge di Boyle (ciascuno)
Codice prodotto. 30280272
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Boyle's Law Demonstration Apparatus
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30280272 Boyle's Law Demonstration Apparatus Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280272 Fornitore Edulab N. del fornitore VTN12302225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    141.52€ / pezzi 1
    Risparmia 5.48€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Questo apparato per la legge di Boyle è ideale per dimostrare la legge di Boyle.
  • Questo nuovo e migliorato apparato per la legge di Boyle è ideale per dimostrare la legge di Boyle
  • Acqua o olio colorati vengono pompati gradualmente da un serbatoio in un tubo contenente aria
  • Mentre il volume d'aria viene letto dal tubo graduato, la pressione viene misurata da un manometro Bourdon
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Demonstration of Boyle's Law
Include One Apparatus
Product Type Boyle's Law Demonstration Apparatus