Learn More
Tocris Bioscience™ BPTES
Descrizione
BPTES is an allosteric glutaminase (GLS1) inhibitor (IC50 = 3.3 μM). Selective for GLS1 over GLS2 and γ-glutamyl transpeptidase. Induces cell death of P493 human lymphoma B cells in vitro and reduces tumor volume of P493 cell xenografts in mice.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N′-[Thiobis(2,1-ethanediyl-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl)]bisbenzeneacetamide |
| CAS | 314045-39-1 |
| Quantità | 10 mg |
| Bersaglio | Hydrolase Inhibitors |
| Formula molecolare | C24H24N6O2S3 |
| Peso formulazione | 524.68 |
| Purezza | >95% |