Learn More
BPTES, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475288
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16475288 10 mg 10mg
16438007 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16475288 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12683
MedChemExpress BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico BPTES
Forma fisica Solid
CAS 314045-39-1
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H24N6O2S3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCSCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)S2)S1)CC4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 524.68
Peso formulazione 524.68
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only