missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BPTF Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene BPTF
Concentrazione 300 μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17251396
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
28016-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17241396
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
28016-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Bromodomain PHD finger transcription factor (BPTF), a histone-binding component of NURF (nucleosome-remodeling factor), plays an important role in catalyzing ATP-dependent nucleosome sliding and facilitating transcription of chromatin. It has been reported that BPTF maybe a novel and potential therapeutic target in hepatocellular carcinoma. BPTF may also regulate transcription through direct binding to DNA or transcription factors.(PMID: 30419422)

Specifica

Specifica

BPTF
Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
2186
300 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human
Primary
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications