Learn More
R&D Systems™ BPTU
Codice prodotto. 18768629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18768629 10 mg 10mg
18723008 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18768629 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6078/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    373.80€ / 10mg
    Risparmia 22.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. P2Y1 allosteric antagonist
BPTU is an allosteric antagonist of P2Y1 (EC50 = 0.06-0.3 μM). Non-nucleotide ligand. Binds receptor outside of the helical bundle. Blocks inhibition of spontaneous contraction of rat and mouse colon induced by electrical field stimulation, nicotine and P2Y agonists. Antithrombotic; reduces platelet aggregation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[2-[2-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]-N′-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
CAS 870544-59-5
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H22F3N3O3
Peso formulazione Observed MW: 445.43