Learn More
BPTU, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448527 5 mg 5mg
16436346 100 mg 100mg
16405888 10 mg 10mg
16403396 25 mg -
16402037 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16448527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13831
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress BPTU (BMS-646786) is a non-nucleotide P2Y1 receptor allosteric antagonist with antithrombotic activity. BPTU is able to block the P2Y1 receptor located at the neuromuscular junction of the gastrointestinal tract.
BPTU (BMS-646786) is a non-nucleotide P2Y1 receptor allosteric antagonist with antithrombotic activity. BPTU is able to block the P2Y1 receptor located at the neuromuscular junction of the gastrointestinal tract.
Specifica
Materiale o nome chimico BPTU
CAS 870544-59-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H22F3N3O3
Quantità 5 mg
Sinonimo BMS-646786
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (74.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)NC2=CC=CN=C2OC3=CC=CC=C3C(C)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 445.43
Peso formulazione 445.43
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only