Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 10616021
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10616021 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
15218653 6 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10567342 12 m 0.22 mm 0.25 μm Pezzo
10442341 25 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10519452 12 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
12684945 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
16662612 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
16642612 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
16622612 25 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10320941 50 m 0.22 mm 0.25 μm Pezzo
10269190 25 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
15124079 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10430081 25 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10268810 25 m 0.22 mm 0.25 μm Pezzo
10451031 25 m 0.15 mm 0.25 μm Pezzo
10791412 30 m 0.22 mm 0.25 μm Pezzo
10208670 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10567532 12 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10025450 12 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10300711 12 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
15288643 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10177200 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
12905561 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10762562 50 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
15298643 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10661813 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
10055400 50 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
15248643 30 m 0.15 mm 0.15 μm Pezzo
15238643 30 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
15228663 15 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Codice prodotto. 10616021 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 054145
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
MS premium, low bleed phase designed for robustness and is suitable for a wide range of applications
  • Very low bleed
  • High temperature
  • Non-polar
  • Ideal for GCMS
  • Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Amines Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale di impaccamento BPX5
Polarità Non polar
Rivestimento Fused Silica
Tipo USP G27, G36, G41
Stationary Phase 5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Tipo di funzionalità/interazione Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups
Temperatura max (sistema metrico) 370°C
Temperature Range (Metric) -40°C to +360/370°C