Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 15218653
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15218653 | 6 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10567342 | 12 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10442341 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10519452 | 12 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 12684945 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 16662612 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 16642612 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 16622612 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10320941 | 50 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10269190 | 25 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 15124079 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10430081 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10268810 | 25 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10451031 | 25 m | 0.15 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10791412 | 30 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10208670 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10567532 | 12 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10025450 | 12 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10300711 | 12 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 15288643 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10616021 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10177200 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 12905561 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10762562 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 15298643 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10661813 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10055400 | 50 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 15248643 | 30 m | 0.15 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 15238643 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 15228663 | 15 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15218653
Fornitore
Trajan™
N. del fornitore
0541261
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 17-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Very low bleed
- High temperature
- Non-polar
- Ideal for GCMS
- Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Amines Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines, GC/MS |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6 m |
| Materiale di impaccamento | BPX5 |
| Polarità | Non polar |
| Rivestimento | Fused Silica |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Stationary Phase | 5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Tipo di funzionalità/interazione | Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups |
| Temperatura max (sistema metrico) | 370°C |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +360/370°C |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |