Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Trajan Scientific and Medical BPX5 Nonpolar GC Capillary Column
Trajan Scientific and Medical BPX5 Nonpolar GC Capillary Column
Codice prodotto. 16662612
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 16662612 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 15218653 | 6 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10567342 | 12 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10442341 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10519452 | 12 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 12684945 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 16642612 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 16622612 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10320941 | 50 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10269190 | 25 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 15124079 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10430081 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10268810 | 25 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10451031 | 25 m | 0.15 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10791412 | 30 m | 0.22 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10208670 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10567532 | 12 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10025450 | 12 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10300711 | 12 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 15288643 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10616021 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10177200 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 12905561 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10762562 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 15298643 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10661813 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10055400 | 50 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 15248643 | 30 m | 0.15 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 15238643 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 15228663 | 15 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
16662612
Supplier
Trajan Scientific and Medical
Supplier No.
054154
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 16-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- High temperature.
- General purpose GC column (suitable for over 80% routine GC analyses).
- Very low bleed – ideal for trace analysis.
- Non-polar.
- Extremely inert.
- Ideal for GCMS.
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (applicazione) | Amines Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines, GC/MS |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Materiale | Fused Silica |
| Materiale di impaccamento | BPX5 |
| Polarità | Non polar |
| Rivestimento | Fused Silica |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Stationary Phase | 5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Tipo di funzionalità/interazione | Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups |
| Temperatura max (sistema metrico) | 370°C |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +360/370°C |
| Show More Show Less |