Learn More
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon IP™ Printer Enabled
Codice prodotto. 12849868 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
984 ft.
Larghezza (sistema imperiale):
2.36 in.
3.27 in.
4.33 in.
Dimensione della confezione:
300m
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12849868 1 in. 984 ft. 3.27 in. Pezzo
11503035 1 in. 984 ft. 2.36 in. 300m
11895261 1 in. 984 ft. 4.33 in. 300m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12849868 Fornitore Brady™ N. del fornitore 066226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    181.07€ / pezzi 1
    Risparmia 19.93€
    9% Sconto
In stock
Includes
  • Spindle
6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon IP™ Printer Enabled is high density ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6000 Series Halogen-Free Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material
  • Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Compliance
RoHS compatibility: Pass 2002/95/EC
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore Black
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Resin
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) IP300 and IP600 Printers
Include Spindle
Quantità 1 Ea.
Spessore (sistema imperiale) 0.0003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.008 mm
Dimensioni (L x P) 300 m x 83 mm (984 ft. x 3.27 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 984 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2.99 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.3 cm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number IP-R6002