Learn More
Brady™ Anti-Skid Floor Tapes
Codice prodotto. 10366574 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Larghezza (sistema imperiale):
2 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10366574 Black 2 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10366574 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.65€
    81.02€ / 1 rotoli
    Risparmia 8.63€
    9% Sconto
In stock
For indoor or outdoor use and floor marking needs
  • Made of rugged B-916 adhesive-backed polyester tape
  • Coated with thousands of particles of durable aluminum oxide grit
  • Bonds permanently to clean, dry floors and withstands grease and oil
Specifica
Alternate Part Number ANTISKID TAPE BLACK 50MMX18.3M
Descrizione Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Black
Da utilizzare con (applicazione) Floor marking needs
Lunghezza (sistema imperiale) 60 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18.2 m
Quantità confezione 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.66 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm
Tipo di adesivo Permanent Pressure Sensitive Acrylic
Colore Black
Materiale B-916 Grit-Coated Polyester
Tipo Anti-Skid Floor Tape
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.