Learn More
Brady™ Brady Battery with Pistol Grip for HH83/HH85
Codice prodotto. 30238416 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
61 x 165 x 175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
30238416 61 x 165 x 175 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30238416 Fornitore Brady™ N. del fornitore 320057
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Extra battery for the HH85 or EXA81
  • Ergonomic gun handle
  • High capacity battery for long usage time
  • Valid for EXA81 and HH85
Specifica
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.89 in.
Larghezza (sistema metrico) 165 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Profondità (sistema metrico) 61 mm
Profondità (sistema imperiale) 2.4 in.
Peso (sistema metrico) 0.30 kg
Peso (sistema imperiale) 0.66 lb.
Certificazione/Conformità CE, FCC
Dimensioni (L x P x A) 61 x 165 x 175 mm
Warranty 1 year
Tipo Battery
Alternate Part Number B-HH85-Batt-Pistol