Learn More
Brady™ BBP™ BradyGlo High-Intensity Photoluminescent Tape
Phosphorescent for glow-in-the-dark identification up to 10 hours
288.14€ - 720.54€
Specifica
Certificazione/Conformità RS 6-1 and 6-1A of New York Local Law 26
Colore Green
Materiale Polyester
Da utilizzare con (applicazione) For directional, evacuation marking, marking emergency utility shut-offs, fire extinguishers, alarm pulls, vital equipment controls
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
11736385
Vedere i documenti
Brady™
117924
4 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
790.00€
720.54€ / pezzi 1
Risparmia 69.46€
8% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
11746385
Vedere i documenti
Brady™
117926
2.25 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
510.00€
461.12€ / pezzi 1
Risparmia 48.88€
9% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
11756385
Vedere i documenti
Brady™
117928
1.125 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
316.00€
288.14€ / pezzi 1
Risparmia 27.86€
8% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 08-01-2027
Add to basket
Description
Description
  • Designed for directional and evacuation marking
  • Ideal for marking emergency utility shut-offs, fire extinguishers, alarm pulls and vital equipment controls
  • Material: Phosphorescent polyester
  • Color: Green
  • Length: 15.24m (50 ft.) per roll
Compliance
Complies with indoor use requirement specified in RS 6-1 and 6-1A of New York Local Law 26.
Specifications
Specifications
RS 6-1 and 6-1A of New York Local Law 26
Polyester
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
2 Years
-40 to 140°F
0.0097 in.
15.24 m
Green
For directional, evacuation marking, marking emergency utility shut-offs, fire extinguishers, alarm pulls, vital equipment controls
95 Gardner Units
1 Roll
-40°C to +60°C
50 ft.