Learn More
Brady™ B30 Series R4400 Printer Ribbon, White
Codice prodotto. 15783539 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15783539 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15783539 Fornitore Brady™ N. del fornitore 118097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80€
    82.98€ / pezzi 1
    Risparmia 8.82€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Tough, smear-proof, drop and clink print ribbons are used for quick and easy supply changes.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label.
  • 'Drop and Click' print ribbons are ideal for quick and easy supply changes.
  • R4400 Series Resin Formulation offers resistance to solvents, scratches, and high heat when printed on the appropriate label material.
  • Ribbons are tough, smear-proof that produce long-lasting printed text.
  • Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions.
  • No calibrating, no threading, no waste, no hassles.
Specifications
Product Type Printer Ribbon
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
Materiale Resin
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 200 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 60.96 m
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Dimensioni (L x P) 60 m x 110 mm
Sterilità Non-sterile
Formato Ribbon
Modello B30-R4400
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.22 kg
Da utilizzare con (applicazione) For solvent and scratch resistance, High heat resistance
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number B30-R4400-WT