Learn More
Brady™ BBP™ Hi-Performance Polyester Tape
Codice prodotto. 11716435
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Clear
Green
Orange
Red
White
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1.12 in.
1.125 in.
2.25 in.
3 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11716435
Marca: Brady™ 117974
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) has low halide content and is designed for marking stainless steel pipes particularly in harsh environments.
  • Durable, ultra-smooth polyester labels with permanent pressure sensitive acrylic adhesive
  • Outdoor grade polyester tape can be thermal transfer printed
  • Withstands mild chemicals, oil and water
  • Enables printers with XY cutters to cut custom shapes or multiple labels out of a single continuous roll
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Colore Red
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Polyester
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use on Stainless Steel pipes in harsh environments such as the pulp and Paper industry
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Brillantezza 80 Gardner Units
Durata della vita 3 to 5 Years
Quantità 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Forza di trazione 45 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Alternate Part Number B30C-2250-569-RD