Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape for B30 Printers
Durable, low-shrink Indoor/Outdoor Vinyl Tape with very aggressive adhesive.
Marca:  Brady™ B30C-2250-595-WT
294.72 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28009" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11756635
  • 402.00€ / pezzi 1
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces.
  • Adheres to difficult low-surface energy items.
  • Can be applied at cold temperatures.
  • Length: 30.5 m (100 ft.) per roll.
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers
None
Gloss
Vinyl
Nastro per marcatura colorata
Pipe marking, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels
50 Gardner Units
8 to 10 Years
Rectangle
-40°F to +179.6°F
0.004 in.
100 ft. x 2.25 in. (30.48 m x 5.72 cm)
30.48 m
5.72 cm
RoHS 2002/95/EC
Permanent Acrylic, Permanent
White
Label
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
1
1 Roll
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
-40°C to +82°C
0.102 mm
100 ft.
2.25 in.
B30C-2250-595-WT
Certificati
Promozioni
Promozioni
Promo
Expires: 2026-12-31
Stock Up and Save Up to 60%
Promo Code: 28009
Save on more than 3,000 lab essentials.
Applying Promo and Adding