Learn More
Brady™ BBP™ Retro Reflective Tape
Click to view available options
Colore:
Orange
Silver
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
1.12 in.
1.125 in.
2.25 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Ideal for labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment and roof-top equipment
- Recommended low light or inclement weather conditions
- Available in multiple colors
Specifica
Specifica
| Descrizione | Retro Reflective Tape for BBP3x Printers |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Pressure-sensitive |
| Colore | Silver |
| Finitura | Gloss, Reflective |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | For labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment, roof-top equipment |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers |
| Brillantezza | 100 Gardner Units |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |