Learn More
Brady™ Cartucce di etichette BMP™ 21 ID Pal™: Nastro di pellicola in poliestere trasparente
Codice prodotto. 11593894 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,3in.
0.5 in.
0,75in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11593894 0,75in. 1 BX
12837268 0,3in. Pezzo
11583894 0.5 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11593894 Fornitore Brady™ N. del fornitore 110933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.30€
    50.75€ / pezzi 1
    Risparmia 47.55€
    48% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il nastro di pellicola è utile per diverse applicazioni di etichettatura. Le cartucce di etichette BMP™ per BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, LABPAL sono ideali per centrifughe, provette per PCR ed Eppendorf, provette coniche e grandi, fiale e provette criogeniche.
Use this film tape for a variety of labeling applications. BMP™ Label Cartridges for BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL are ideal for centrifuge, Eppendorf and PCR tubes; conical and large tubes; cryo tubes and vials.
  • High adhesive
  • Translucent
  • Gloss finish
  • Perfect for autoclaving and for use in below freezing temperatures
Specifica
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
Descrizione Polyester tape for BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL
Tipo di adesivo Permanente
Colore Bianco, White
Finitura Opaco
Formato Cartuccia, etichetta
Materiale Poliestere
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cartuccia di etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione generale, identificazione in laboratorio, fiala, piastra a pozzetti
Da utilizzare con (apparecchiatura) M210 Label Printer, M210-LAB Label Printer, M211 Label Printer, BMP™ 21 LAB Label Printer, BMP™ 21-PLUS Label Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1 Roll
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensioni (L x P) 6.40 m x 19.05 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 21 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 6.40 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema imperiale) 21 piedi
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Alternate Part Number M21-750-461-AW