Learn More
Brady™ Solvent and Chemical Resistant Polyester Labels with Ribbon for M21 Printers
Codice prodotto. 11513904 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0,75in.
Dimensione della confezione:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11513904 0.5 in. 1 BX
11523904 0,75in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11513904 Fornitore Brady™ N. del fornitore 110935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.05€
    43.62€ / pezzi 1
    Risparmia 3.43€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to meet the rigors of laboratory applications, Brady’s B-488 material excels at resisting chemicals, oils, alcohols, and heat. Due to its inherent properties, this polyester can also be used for asset tracking, datacom identification, barcode labeling, and more.
For use in extreme high temperatures
  • Tecnologia a foro passante (superiore)
  • Finitura opaca
  • Test consigliati
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità AGA, CSA, UL
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Nero, Bianco
Finitura Opaco
Formato Cartuccia, etichetta
Materiale Poliestere
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cartuccia di etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Laboratory identification: Vial, Well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello M21-500-488
N. per confezione 1 Tape / Box
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Size 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.5 in W x 21 ft L
Dimensioni pannello (sistema metrico) 12.70 mm W x 6.40 m L
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +320°F
Temperature Range (Metric) °°
Spessore (sistema imperiale) 3.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Dimensioni (L x P) 21 ft. x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 21 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 6.40 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Alternate Part Number M21-500-488