Learn More
Brady™ Cartucce di etichette BMP™ 21 ID Pal™: Tela di nylon per filo, cavo e pannelli
Codice prodotto. 11810835 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,3in.
0.5 in.
0,75in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11810835 0,75in. 1 BX
11523864 0,3in. Pezzo
11533864 0.5 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11810835 Fornitore Brady™ N. del fornitore 110895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    40.71€ / pezzi 1
    Risparmia 3.19€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per fili, cavi, pannelli e pannelli di connessione
For wire, cable, faceplates and patch panels
  • Materiale in tessuto di nylon flessibile
  • Offre la migliore aderenza alle superfici altamente scabre, con bassa energia superficiale, con finitura epossidica e lisce
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL
Descrizione Aggressive Adhesive Multi-purpose Nylon Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Black
Finitura Opaco
Formato Cartridge (Label)
Materiale Nylon Cloth
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cartuccia di etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Communications cables, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Voice or data identification, Wire and cable marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello M21-750-499
N. per confezione 1 Tape / Box
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Size 19.05 mm (W) x 4.88 m (L)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.75 in W x 16 ft L
Dimensioni pannello (sistema metrico) 19.05 mm W x 4.88 m L
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 6.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Dimensioni (L x P) 16 ft. x 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 16 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 4.88 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema metrico) 4.8 cm
Alternate Part Number M21-750-499