Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Label Cartridges: Polyester
Codice prodotto. 11503904
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, White
Dimensione della confezione:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11503904 Black, White 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11503904 Fornitore Brady™ N. del fornitore 110934
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyester thermal transfer labels
Gloss finish is perfect for autoclaving and for use in below-freezing temperatures.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità AGA, CSA, Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black, White
Finitura Opaco
Formato Cartridge (Label)
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cartuccia di etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Laboratory identification: Slide label, Through hole-top, Well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello M21-375-488
N. per confezione 1 Tape / Box
Quantità 1 Roll
Size 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.375 in W x 21 ft L
Dimensioni pannello (sistema metrico) 9.53 mm W x 6.40 m L
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 320°F
Temperature Range (Metric) °°
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in.
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Dimensioni (L x P) 6.40 m x 9.53 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 21 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 6.40 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,3in.
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Alternate Part Number M21-375-488