Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Label Cartridges: Self Laminating Vinyl
Codice prodotto. 11563894 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,75in.
1in.
1.5 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11563894 1.5 in. 1 BX
11543894 1in. Pezzo
11533894 0,75in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11563894 Fornitore Brady™ N. del fornitore 110930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80€
    55.32€ / pezzi 1
    Risparmia 5.48€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Self-laminating vinyl thermal transfer labels.
  • Sticks well to both smooth and textured surfaces.
  • Allows you to label cables and wires with a simple wrapping function.
  • Provides excellent smudge resistant text.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL
Descrizione Self-laminating Vinyl tape for M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Translucent, White, Black
Finitura Opaco
Formato Cartridge (Label)
Materiale Vinyl
Product Type Cartuccia di etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
Da utilizzare con (apparecchiatura) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Diametro dei cavi 10 to 4 AWG
Dimensioni (L x P) 38.10 mm (W) x 4.30 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 14 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 4.30 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 12.70 mm
Larghezza (sistema metrico) nastro 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 14 ft.
Altezza (sistema metrico) 4.2 m
Alternate Part Number M21-1500-427