Learn More
Brady™ Nastri stampante BMP™71
High-density ribbon for use with BMP71 Label Maker
Marca:  Brady™ 114556
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Codice prodotto. 11854794
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
High-density ribbon for use with BMP71 Label Maker
  • Excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance
  • Ribbon core inside diameter: 1 in. (25.4mm), ink side out
  • W x L: 2 in. x 150 ft. (5cm x 45.7m)
  • Color: Black
Specifica
Specifica
Black
Resin
2 in.
50.80 mm
2.54 cm
CSA, RoHS, UL
1 Ea.
BMP71 Label Printer
150 ft.
45.7 m
1 in.
Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon for BMP71 Printer
Harsh environment labeling applications