Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: CleanLift™ Indoor/Outdoor Vinyl
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
39.25€ - 72.35€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
Materiale Vinyl
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Tipo di adesivo Permanent
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Colore Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12774059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143366
Black on Clear 609.6 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12794069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143382
Red on White 762 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12734079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143395
White on Green 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12744069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143375
Black on Yellow 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12704079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143387
White on Blue 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11932872
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143374
Black on White 762 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12704069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143370
Black on Orange 762 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12774069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143379
Red on White 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12714069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143371
Black on White 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12724079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143390
White on Blue 762 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12764069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143378
Black on Yellow 762 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12764079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143399
White on Red 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12754059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143363
Black on Clear 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12784079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143402
White on Red 762 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15171899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143367
Black on Orange 762 cm 0.5 in. 12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12754079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
143398
White on Green 762 cm 1.5 in. 38.10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
  • Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifica
Specifica
BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
0.004 in.
Non-sterile
-40 to 180°F
ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
Vinyl
Permanent
Gloss
-40°C to +82°C