Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Vinyl
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
54.15€ - 57.35€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
---|---|
Materiale | Vinyl |
Larghezza (sistema imperiale) | 1.74 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 44.45 mm |
Spessore (sistema imperiale) | 0.004 in. |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12773999
|
Brady™
143269 |
1.6 in. | 3.81 cm | 1.74 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12753999
|
Brady™
143256 |
1 in. | 2.54 cm | 1.74 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Color: Black on White/Clear
- Material: Self-Laminating Vinyl
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1.74 in. | |
0.004 in. | |
Permanent | |
White printable zone and a translucent over laminating area | |
12 lb./in. | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS | |
1 Ea. |
Vinyl | |
44.45 mm | |
0.102 mm | |
BMP51/53 Labelmaker Labels | |
Rectangle | |
-70°C to +70°C | |
Wire and cable identification |