Learn More
Brady™ BMP71 Label Printer Accessory: Cleaning Kit
Codice prodotto. 11884125 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11884125 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11884125 Fornitore Brady™ N. del fornitore 114886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.75€
    29.57€ / pezzi 1
    Risparmia 3.18€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Cleaning Kit for use with the BMP Label Printer.
  • For use in cleaning the BMP™71 Label Printer (sold separately)
  • Includes printer cleaning cards and swabs
  • Printer cleaning kits provide an easy solution for keeping your printer in top condition
  • Provides a safe and easy way to clean your printer
Specifica
Product Type Cleaning Kit
Alternate Part Number M71-CLEAN
Descrizione Cleaning Kit
Quantità 1 Ea.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EZ Clean 01 (99.7%) Free Flowing and Non-Free Flowing
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol