Learn More
Beschreibung
- For indoor use only
- Link design prevents kinking
- Connecting Links match our posts and chain
Spezifikation
Spezifikation
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.08 cm |
| Quantità confezione | 36/Pk. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50.00 mm |
| Colore | Yellow |
| Materiale | B-900 Polyethylene |
| Tipo | Connecting Links |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?