Learn More
Brady™ B30 Series R6400 Printer Ribbon, Black
Codice prodotto. 13503310 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
13503310 Black 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13503310 Fornitore Brady™ N. del fornitore 143118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80€
    82.98€ / pezzi 1
    Risparmia 8.82€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tough, smear-proof, drop and clink print ribbons are used for quick and easy supply changes.
B30 Series Drop & Click print ribbons enable 5-second ribbon supply changes. No calibrating, no threading, no waste, no hassles and the ink always faces the right direction!
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6400 Series Resin Formulation offers superior chemical and abrasion resistance when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for use with materials designed to resist chemicals, such as B-492 Frozen Surface Polyester and B-481 Chemical Resistant Polyester
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore Black
Formato Cartridge (Ribbon)
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30;BBP31;BBP33;BBP35;BBP37;i3300;S3000;S3100;i5300;S3700
Min. Operating Temperature (Metric) 5° C
Modello B30-R6400
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 1 Ea.
Spessore (sistema imperiale) 0.0002 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0045 mm
Dimensioni (L x P) 60 m x 110 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 200 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Larghezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Alternate Part Number B30-R6400